Learn More
Lonza™ FlashGel™ Systemwiederherstellungskassetten
Artikelnummer. 11557865
Change view
Click to view available options
Trennbereich:
10 bis 1000 bp
50 bis 10.000 bp
Packungsgröße:
1 Stück
9 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trennbereich unitSize
11557865 50 bis 10.000 bp 9 Stück
11592106 10 bis 1000 bp 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11557865 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. 57051
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erspart die Agarosegelpräparation, das Ausschneiden der Banden und die Reinigung. Lonza™ FlashGel™ - System Recovery Cassettes ermöglichen eine Regeneration ohne Inhibitoren und UV-bedingte Schäden in einem einfachen 5- bis 10-minütigen Protokoll.
  • Enthält vorgefärbte Agarose-Gele und Puffer, wodurch die Exposition des Anwenders gegenüber möglicherweise mutagenen Färbungen minimiert wird
  • Proben können direkt gewonnen werden, ohne Bandenexzision oder Reinigung.
  • Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
  • Nicht zur Verwendung in In-vitro-Diagnostikverfahren, als Arzneimittel oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1.2%
Trennbereich 50 bis 10.000 bp
Wells 8 + 1-Brunnen
Zusammensetzung 1,2 % Agarose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschließende Reamplifikation, Klonierung oder andere Techniken
Kitinhalt Agarose-Gel, Färbemittel und Puffer
Material Agarose
Menge 9 Packung
Lagerungsbedingungen 18 bis 26 °C
Länge (angloamerikanisch) Kassette 4,5 in.
Länge (angloamerikanisch) Gel 2,7 in.
Länge (metrisch) Kassette 11.5 cm
Länge (metrisch) Gel 7 cm
Breite (angloamerikanisch) Kassette 4,2 in.
Breite (metrisch) Kassette 10.7 cm
Breite (metrisch) Gel 8.4 cm
Höhe (angloamerikanisch) Kassette 0,6 in.
Höhe (metrisch) Kassette 1.7 cm
Produkttyp Systemwiederherstellungskassetten