Learn More
Lonza™ FlashGel™ System RNA-Kassetten
Artikelnummer. 11577855
Change view
Click to view available options
Wells:
12 + 1-Well
16 + 1-Well
Packungsgröße:
9 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells unitSize
11577855 16 + 1-Well 9 Stück
11567855 12 + 1-Well 9 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11577855 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. 57028
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kassetten sind für RNA optimiert.FlashGel™ System RNA-Kassetten werden zur Verifizierung und Analyse von Gesamt-RNA, zur schnellen Überprüfung nativer RNA sowie zur Überprüfung der RNA-Degradation und der mRNA-Reinheit empfohlen.
Enthält vorgefärbte Agarose-Gele und Puffer, wodurch die Exposition des Benutzers gegenüber möglicherweise mutagenen Färbemitteln und gefährlichen Reagenzien minimiert wird
  • Die Kassetten umschließen das Gel, das Färbemittel und den Laufpuffer vollständig
  • Schützt Proben vor kontaminierenden RNAsen
  • Entwickelt für Leistung und Reinheit und garantiert RNase-frei
  • Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
  • Nicht zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik, zur Medikamenteneinnahme oder zur Verabreichung an Menschen oder Tiere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1.2%
Trennbereich 0,5 bis 9 kb
Wells 16 + 1-Well
Zusammensetzung 1,2 % Agarose
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse der Gesamt-RNA, schnelle Überprüfung der nativen RNA und Überprüfung des RNA-Abbaus und der mRNA-Reinheit
Kitinhalt Agarose-Gel, Färbemittel und Puffer
Material Agarose
Menge 9 Packung
Länge (angloamerikanisch) Kassette 4,5 in.
Länge (angloamerikanisch) Gel 2,7 in.
Länge (metrisch) Kassette 11.5 cm
Länge (metrisch) Gel 7 cm
Breite (angloamerikanisch) Kassette 4,2 in.
Breite (metrisch) Kassette 10.7 cm
Breite (metrisch) Gel 8.4 cm
Höhe (angloamerikanisch) Kassette 0,6 in.
Höhe (metrisch) Kassette 1.7 cm
Produkttyp RNA-Kassetten