Learn More
SeaPlaque™ Agarose, Lonza™
Artikelnummer. 11587785
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
125 g
Packungsgröße:
1 Stück
125 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11587785 25 g 1 Stück
11577785 125 g 125 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11587785 Lieferant Lonza Lieferanten-Nr. 50101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
  • Für präparative DNA- und RNA-Elektrophorese
  • Molekularbiologische Qualität
  • ≤ 0,10 EEO
  • Agarose mit niedriger Schmelztemperatur (26 °– 30°C Geliertemperatur)
  • DNase/RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SeaPlaque™ Agarose
Menge 25 g