Learn More
Loratadin-Epoxid-N-Oxid, Mikromol™
Beschreibung
Loratadin-Epoxid-N-Oxid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Loratadine Epoxide N-Oxide |
| CAS | 1432057-93-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Loratadine Epoxide N-Oxide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C22 H23 Cl N2 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Loratadine Epoxide N-Oxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H23ClN2O4/c1-2-28-20(26)24-12-9-21(10-13-24)22(29-21)18-8-7-17(23)14-16(18)6-5-15-4-3-11-25(27)19(15)22/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC2(CC1)OC23c4ccc(Cl)cc4CCc5ccc[n+]([O-])c35 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 414.88 |
| Mehr anzeigen |