Learn More
Thermo Scientific Chemicals Losartan Kaliumsalz
Artikelnummer. 15841052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15841052 25 g 25 Gramm
15831052 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15841052 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462740250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 124750-99-8 | C22H22ClKN6O | 461.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124750-99-8
Summenformel C22H22ClKN6O
Molekulargewicht (g/mol) 461.01
InChI-Schlüssel OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53396294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Losartan potassium salt
Menge 25 g