Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Farbscheiben: Aluminium
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Marke: Lovibond™ 146200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02900kg
Beschreibung
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Kostengünstige Ersatzscheiben erleichtern das Testen auf Aluminium mit dem Aqua Comparator Gehäuse. Legen Sie die Scheibe einfach in den Komparator ein und fügen Sie das zugehörige Reagenz hinzu (separat erhältlich).
Spezifikation
Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™ | |
Aqua Comparator™ | |
0 bis 0,3 mg/l | |
Aluminium-Farbscheibe |