Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Farbscheiben: Chlor
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Marke: Lovibond™ 146020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Description
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Kostengünstige Ersatzscheiben erleichtern das Testen auf Chlor mit dem Aqua Comparator Gehäuse. Legen Sie die Scheibe einfach in den Komparator ein und fügen Sie das zugehörige Reagenz hinzu (separat erhältlich).
Specifications
Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™ | |
Aqua Comparator™ | |
0 bis 4 mg/l | |
Farbscheibe für Chlor |