Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Farbscheiben: DEHA
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Marke:  Lovibond™ 146370
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02900kg
Artikelnummer. 11735538
  • 26.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Kostengünstige Ersatzscheiben erleichtern das Testen auf DEHA mit dem Aqua Comparator Gehäuse. Legen Sie die Scheibe einfach in den Komparator ein und fügen Sie das zugehörige Reagenz hinzu (separat erhältlich).
Spezifikation
Spezifikation
Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™
Aqua Comparator™
0 bis 0,5 mg/l
DEHA Farbscheibe