Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Farbscheiben: Eisen
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
26.10 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™ |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Aqua Comparator™ |
Produktcode | Marke | Typ | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11775448
|
Lovibond™
146220 |
HR-Farbscheibe aus Eisen | 0,05 bis 1 mg/l |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11775538
|
Lovibond™
146320 |
HR-Farbscheibe aus Eisen | 1 bis 10 mg/l |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Kostengünstige Ersatzscheiben erleichtern das Testen auf Eisen mit dem Aqua Comparator Gehäuse. Legen Sie die Scheibe einfach in den Komparator ein und fügen Sie das zugehörige Reagenz hinzu (separat erhältlich).
Spezifikation
Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™ | |
Aqua Comparator™ |