Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Farbscheiben: Nitrat
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
26.10 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™ |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Aqua Comparator™ |
Typ | Nitrat-Farbscheibe |
Beschreibung
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Kostengünstige Ersatzscheiben erleichtern das Testen auf Nitrate mit dem Aqua Comparator Gehäuse. Legen Sie die Scheibe einfach in den Komparator ein und fügen Sie das zugehörige Reagenz hinzu (separat erhältlich).
Spezifikation
Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™ | |
Aqua Comparator™ | |
Nitrat-Farbscheibe |