Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Farbscheiben: Ozon
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Marke: Lovibond™ 146270
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Kostengünstige Ersatzscheiben erleichtern das Testen auf Ozon mit dem Aqua Comparator Gehäuse. Legen Sie die Scheibe einfach in den Komparator ein und fügen Sie das zugehörige Reagenz hinzu (separat erhältlich).
Spezifikation
Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™ | |
Aqua Comparator™ | |
0 bis 0,7 mg/l | |
Ozon-Farbscheibe |