Learn More
Lovibond™ Aqua Comparitor Farbscheiben: Phosphat
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
26.10 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™ |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Aqua Comparator™ |
Produktcode | Marke | Typ | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11705458
|
Lovibond™
146250 |
Phosphat HR VANA Farbscheibe | 0 bis 80 mg/l |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11795448
|
Lovibond™
146240 |
Phosphat-Farbscheibe | 0 bis 4 mg/l |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Zum Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator
Kostengünstige Ersatzscheiben erleichtern das Prüfen auf Phosphate mit dem Aqua Comparator Gehäuse. Legen Sie die Scheibe einfach in den Komparator ein und fügen Sie das zugehörige Reagenz hinzu (separat erhältlich).
Spezifikation
Testen von Wasser mit dem Aqua Comparator™ | |
Aqua Comparator™ |