missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ Comparator Checkit™, Nitrit LR, 0-0,3 mg/lN

Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse

Brand:  Lovibond™ 147301

Additional Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Product Code. 10546845

  • 103.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket

Includes:
  • Aqua Komparator Gehäuse
  • Aqua Komparator Scheibe
  • Nitritreagenz 3, 10 ml-Probe (100 Stück)
  • 2 x 13.5 mm-Probenzellen
  • Tablettenzerkleinerer
  • Anweisungen
  • Transportkoffer

Description

Description

  • Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen

Specifications

Specifications

± 5 %
Aqua comparator™ Gehäuse, Aqua comparator™ Scheibe, Nitrit3-Reagenz, 10 ml-Probe, 2 x 13.5 mm Probenzellen, Tablettenbrecher, Anleitung, Tragetasche
0 bis 0,3 mg/l
Routine-Trinkwasseranalyse
100
LR Nitrit-Test Kit
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers