Learn More
Lovibond™ CHECKIT PH 6,5-8,4
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
Marke:  Lovibond™ 147100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10143062
  • 63.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet:
  • Aqua Komparator Gehäuse
  • Aqua Komparator Scheibe
  • Phenolrot Rapid-Tabletten (100 Stück)
  • 2 x 13.5 mm-Probenzellen
  • Tablettenzerkleinerer
  • Anweisungen
  • Transportkoffer
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Spezifikation
± 5 %
Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe, Phenolrot Rapid Tabletts, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transportkoffer
pH 6,5 bis 8,4
Routine-Trinkwasseranalyse
100
pH-Testkit