Learn More
Lovibond™ Comparator Checkit, Siliciumdioxid HR (PP), 0-100 mg/lSiO2
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
Marke: Lovibond™ 147351
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.76900kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Beinhaltet:
- Aqua Komparator Gehäuse
- Aqua Komparator Scheibe
- Silika HR-Säurereagenz (100 Stück)
- Silika HR-Citronensäure-Reagenz (100 Stück)
- Silica HR-Molybdat-Reagenz (100 Stück)
- 2 x 13.5 mm-Probenzellen
- Tablettenzerkleinerer
- Anweisungen
- Transportkoffer
Beschreibung
- Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
± 5 % | |
Aqua Komparator™ Gehäuse, Aqua Komparator™ Scheibe, Silika-HR-Säure-Reagenz, Silika-HR-Zitronensäure-Reagenz, Silika-HR-Molybdat-Reagenz, 2x13.5-mm-Probenzellen, Tablettenzerkleinerer, Anleitungen, Transporttasche | |
0 bis 100 mg/l |
Routine-Trinkwasseranalyse | |
100 | |
HR-Silikatestkit |