Learn More
Lovibond™ Schnelltest MINIKIT Gesamthärte, niedrig, AF 425, für die Wasseranalytik
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
Marke: Lovibond™ 414250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Beinhaltet:
- Kalibrierter Probenbehälter, 100 ml
- Gesamthärte LR(BW)-Tabletten (200 Tabletten)
- Anweisungen
- Transportkoffer
Spezifikation
Routine-Trinkwasseranalyse | |
100 | |
LR Gesamthärte-Mini-Kit |
Kalibrierter 100 ml-Probenbehälter, Gesamthärte-LR-Tabletten, Anleitung, Aufbewahrungskoffer | |
1 bis 50 mg/l |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-amino-2-methylpropane-1,3-diol,tri-sodium phosphate dodecahydrate