Learn More
Lovibond™ Farbscheibe CAB Hazen 30-70
Marke:  Lovibond™ 284160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11934744
  • 278.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Farbe der Wasserkomparatorscheibe für 700 Nesslerizer Komparator
Spezifikation
Spezifikation
Messung der Farbe von Trinkwasser in Form eines einfach reproduzierbaren Farbstandards
30 bis 70 Farbeinheiten
Color of Water Komparatorscheibe
700 Nesslerizer Komparator
Pt-Co oder APHA