Learn More
Lovibond™ x100 COMBI-PACK LR PHOSPHATE NO. 1 LR + NO. 2 LR
Zur Verwendung mit MC500 Mehrparameter-Kolorimeter
Marke: Lovibond™ 517651BT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beinhaltet:
- Phosphat Nr. 1 LR Tabletten, 100 Stück
- Phosphat Nr. 2 LR Tabletten, 100 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit MC500 Mehrparameter-Kolorimetern
- Parameter: Phosphat LR, Ortho
- Methode: Phosphormolybdänsäure/Ascorbinsäure
Spezifikation
Tablet | |
Mehrparameter-Kolorimeter MC500 | |
100 | |
Phosphormolybdänsäure/Ascorbinsäure |
Wasserqualitätsanalyse | |
Phosphat Nr. 1 LR Tabletten (100er Packung), Phosphat Nr. 2 LR Tabletten (100er Packung) | |
0,05 bis 4 mg/l | |
LR Phosphat, Ortho, Reagenziensatz |
Sicherheit und Handhabung
- COMBI-PACK LR PHOSPHATE NO. 1 LR + NO. 2 LR
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydrogen sulphate, adipic acid, disodium disulphate