Learn More
Lovibond™ Probenzellen für MC500, MD600 Kolorimeter
Zur Verwendung mit MC500, MD600 Kolorimetern
40.20 € - 109.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SP600 Spektralphotometer |
---|---|
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 10 ml |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12747837
|
Lovibond™
197620 |
24 mm | 12 Pck. Probenzellen mit Deckeln und Lichtschutzringen |
88.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10793463
|
Lovibond™
197665 |
16 mm | 10 Packung Probenzellen mit Deckeln |
40.20 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11779029
|
Lovibond™
197620 |
24 mm | 12 Pck. Probenzellen mit Deckeln und Lichtschutzringen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit den Kolorimetern MC500, MD600
- Material: Glas
- Volumen: 10 ml
- Mit Deckel
Spezifikation
SP600 Spektralphotometer | |
Glas | |
10 ml |