Learn More
Lovibond™ Nachfüllung des PD250-Reagenzienspenders: DPD-freies Chlor
Artikelnummer. 15331705
Change view
Click to view available options
Menge:
250 Tests
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15331705 250 Tests 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15331705 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 530140
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit SC450 Chlor- und pH-Kolorimeter, MC500 Kolorimeter und SP600 Spektralphotometer
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Chlortests
Zur Verwendung mit (Geräte) Wird mit SC450 Chlor- und pH-Kolorimeter, MC500 Kolorimeter und SP600 Spektralphotometer verwendet
Enthält Enthält 2 Fläschchen mit DPD-freiem Chlor-Reagenz
Menge 250 Tests
Typ Ersatzreagenz freues Chlor
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.