Learn More
Lovibond™ Nachfüllung des PD250-Reagenzienspenders: DPD freies Chlor und Gesamtchlor
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Chlortests |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wird mit SC450 Chlor- und pH-Kolorimeter, MC500 Kolorimeter und SP600 Spektralphotometer verwendet |
| Enthält | Enthält 1 Fläschchen mit DPD-freiem Chlorreagenz und 1 ein Fläschchen mit DPD-Gesamtchlorreagenz |
| Menge | 250 Tests |
| Typ | Ersatzreagenz freies und Gesamtchlor |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2 x 250 TESTS VARIO POWDER FREE&TOTAL CHLORINE .
- Gefahr
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, EDTA