Beschreibung
Das Lovibond PFX195 ist ein robustes Farbmessgerät für optisch klare Proben, das der Nachfrage nach konsistenten und zuverlässigen Farbdaten entspricht. Entfernt alle Subjektivität, die mit der Farbkorrektur verbunden ist, und liefert unvoreingenommene Messwerte, die vom Anwender oder der Umgebung nicht beeinflusst werden. Misst Farbe automatisch und zeigt die Ergebnisse direkt an, entweder gemäß den zur Farbbewertung und -kontrolle standardmäßig weit verbreiteten Gradationsstufen oder im Hinblick auf international anerkannte CIE-Werte und Spektraldaten.
- Farbskalen: Europäisches Arzneibuch (umfasst die automatische Auswahl von Farbserien), US-Arzneibuch, Pt-Co/Hazen/APHA, CIE-Werte, Spektraldaten
- Automatische und nichtsubjektive Farbmessung
- Konsistente Daten entsprechen internationalen Standards
- Sehr robuste, chemisch beständige Stahlkonstruktion
- Wartungsfreundliche abnehmbare Probenkammer
- Möglichkeit zur Verarbeitung heißer Proben mit hohem Schmelzpunkt
- Umfangreiche und flexible Auswahl an Farbskalen
- Fernsteuerfähig
- Berechnung und Beschreibung von Farbabweichungen
- Lieferung mit Farbkontrollsoftware zur Datenanalyse
- Konforme Standardgefäße und Ersatzbirne im Lieferumfang enthalten
- GLP-konforme Ausgabe, einschließlich Datum, Uhrzeit, Proben- und Benutzer-ID
- Bietet Platz für zahlreiche Probengefäße und -röhrchen
- Erhältlich mit integrierter RCMSi-Technologie zur Fernkalibrierung
- Thermodrucker und anderes Zubehör erhältlich
Spezifikation
Ja | |
USB, LAN, RS232 | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch | |
20 nm | |
420 bis 710 nm | |
6.69 Zoll | |
Windows™-kompatible Software, Ersatzlampe, Anleitungen, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen | |
19,5 cm | |
1 x 40, 1 x 50 mm | |
6,8 kg | |
43,5 cm |
CE, RoHS, WEEE | |
>100,000 Messungen | |
7,67 x 17,12 x 6,69 in. (19,5 x 43,5 x 17 cm) | |
Wolfram-Halogenlampe | |
90/240 V | |
Lösungen für die pharmazeutische Industrie | |
17 cm | |
7.67 Zoll | |
Strukturstahl | |
14,99 lb. | |
17,12 in. |