Learn More
Lovibond™ X100 POWDER VARIO CU1 10 ML
Vorgemessene Reagenzien in Einzeldosis zur Prüfung der Wasserqualität
Marke:  Lovibond™ 530300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Artikelnummer. 15371655
  • 46.60 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfach Pulverpackung aufreißen und Reagenz in die Probe gießen
  • Das große Design erleichtert die Handhabung
  • Mit der leicht zu öffnenden Kerbe lässt sich die Verpackung leicht aufreißen
  • Erstellen Sie einfach ein “V”, damit der Anwender das Reagenz in die Probe gießen kann
  • Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Spezifikation
Spezifikation
US EPA
10 mL
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
Bicinchoninat
0.33 oz.
Dikaliumhydrogenorthophosphat 40 bis 50 %, Kaliumdihydrogenorthophosphat 40 bis 50 %, Natriumascorbat 10 bis 20 %, 2,2-Bichinolin-4,4'-dicarbonsäure Dikaliumtrihydrat 95 %
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
0,05 bis 5 mg/l
Kupfer-Reagenz