Learn More
Lovibond™ X1000 POWDER VARIO FERRO 10ML
Vorgemessene Reagenzien in Einzeldosis zur Prüfung der Wasserqualität
Marke: Lovibond™ 530563
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Einfach Pulverpackung aufreißen und Reagenz in die Probe gießen
- Das große Design erleichtert die Handhabung
- Mit der leicht zu öffnenden Kerbe lässt sich die Verpackung leicht aufreißen
- Erstellen Sie einfach ein “V”, damit der Anwender das Reagenz in die Probe gießen kann
- Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Spezifikation
US EPA | |
10 mL | |
Eisen-Kolorimeter, Kolorimeter, Spektralphotometer | |
1,10-Phenanthrolin | |
0.33 oz. |
Natriumdithionit 30 bis 40 %, Dinatriumdisulfit 20 bis 30 %, Natriumthiosulfat 30 bis 40 %, 1, 10-Phenanthropoin-Monohydrochlorid-Monohydrat 1 bis 5 %, Natriumcitrat-Tribasisdihydrat 1 bis 10 % | |
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern | |
0 bis 3 mg/l | |
Eisen-Ferro-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
- X1000 REACTIF poudre VARIO FER 10ML
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium dithionite, disodium disulphate,sodium carbonate, 1,10-phenanthroline, methenamine