Learn More
Lovibond™ Pulverpakete™ für freies Chlor
Artikelnummer. 15381645
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Packung
1000 Packung
Bereich:
0 bis 2 mg/l
0 bis 3.5 mg/l
0 bis 5 mg/l
Volumen (angloamerikanisch):
0,16 oz.
0.33 oz.
0.84 oz.
Volumen (metrisch):
5 mL
10 mL
25 mL
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Bereich Volumen (angloamerikanisch) Volumen (metrisch) unitSize
15381645 100/Packung 0 bis 3.5 mg/l 0,16 oz. 5 mL 100 Stück
11789029 1000 Packung 0 bis 2 mg/l 0.33 oz. 10 mL 1000 Stück
15311655 1000 Packung 0 bis 2 mg/l 0.33 oz. 10 mL 1000 Stück
11708999 100/Packung 0 bis 2 mg/l 0.33 oz. 10 mL 100 Stück
10426303 100/Packung 0 bis 2 mg/l 0.33 oz. 10 mL 100 Stück
15301655 1000 Packung 0 bis 3.5 mg/l 0,16 oz. 5 mL 1000 Stück
15321655 100/Packung 0 bis 5 mg/l 0.84 oz. 25 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15381645 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 530090
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vorgemessene DPD-Reagenzien in Einzeldosis zur Prüfung der Wasserqualität
  • Für die Verwendung in SC450™-Kolorimetern und Aqua Comparator™-Testkits
  • Auch geeignet für den Einsatz in Hach™-Geräten und -Testkits
  • Leicht zu öffnende, versiegelte Folienpakete verhindern Kreuzkontaminationen
  • Erhältlich für 5, 10 und 25 ml-Probengrößen
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Compliance
US EPA-anerkannte DPD-Methode
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität US EPA
Volumen (metrisch) 5 mL
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Zur Verwendung mit (Geräte) SC450 Kolorimeter und Aqua Comparator™ Test-Kits, Hach™ Instrumente und Test-Kits, Spektrophotometer
Menge 100/Packung
Bereich 0 bis 3.5 mg/l
Typ DPD-freie Chlor-Reagenz
Volumen (angloamerikanisch) 0,16 oz.