Learn More
Lovibond™ Total Chlorine Powder Packs™
Beschreibung
Vorgemessene DPD-Reagenzien in Einzeldosis zur Prüfung der Wasserqualität
- Für die Verwendung in SC450™-Kolorimetern und Aqua Comparator™-Testkits
- Auch geeignet für den Einsatz in Hach™-Geräten und -Testkits
- Leicht zu öffnende, versiegelte Folienpakete verhindern Kreuzkontaminationen
- Erhältlich für 5, 10 und 25 ml-Probengrößen
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Compliance
US EPA-anerkannte DPD-Methode
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | US EPA |
| Volumen (metrisch) | 5 mL |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SC450 Kolorimeter und Aqua Comparator™ Test-Kits, Hach™ Instrumente und Test-Kits, Spektrophotometer |
| Menge | 100/Packung |
| Bereich | 0 bis 3.5 mg/l |
| Typ | DPD-Reagenz für Gesamtchlor-Tests |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,16 oz. |