Learn More
Lovibond™ Primärchlorid-Standardkit für Kolorimeter, Cole-Parmer™
Artikelnummer. 15212056 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Box/Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15212056 1 Box/Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15212056 Lieferant Cole Parmer Lieferanten-Nr. 9956090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.50 €
    44.21 € / 1 Stück
    Sparen 10.29 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Überprüfen Sie die Kalibrierung und Genauigkeit Ihres Geräts
  • Entspricht den neuen Vorschriften, die in der US-amerikanischen EPA-Methode 334.0 spezifiziert sind.
  • Ideal für Labor- und On-Line-Chlormessungen.
  • Chlorstandardampulle, 97 ml chlorfreies Wasser und Ampullenöffner.
  • Alles, was für die einfache Vorbereitung eines NIST-rückführbaren 1.5 mg/l-Chlorstandards benötigt wird.
  • Einfaches, zeitsparendes und praktisches Kit zur Einhaltung der neuen Vorschriften
Spezifikation
Beschreibung Chlor-Standardampulle, 97 ml chlorfreies Wasser und Ampullenschutzschalter
Verpackung 1 Box/Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimeter
Menge 1 Box/Kit