Learn More
Lovibond™ Ammonia Reagent Set Powder Packs™
Abgemessenes Reagens mit einer Dosis zur Prüfung der Wasserqualität
Marke:  Lovibond™ 535500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 2680 Chem class : 8 Pack group : II
Artikelnummer. 10464763
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: Ammoniak-Cyanurat-Reagenz (10 ml-Probe, 100 Stück), Ammoniak-Salicylat-Reagenz (10 ml-Probe, 100 Stück)
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet dieselben hohen Qualitätsstandards wie Tablettenreagenzien
  • Chemische Eigenschaften sind für die Verwendung mit Hach™ Kolorimetern, Spektralphotometern und Testkits geeignet
  • Einfach Pulverpackung aufreißen und Reagenz in die Probe gießen
  • Das große Design erleichtert die Handhabung
  • Mit der leicht zu öffnenden Kerbe lässt sich die Verpackung leicht aufreißen
  • Erstellen Sie einfach ein “V”, damit der Anwender das Reagenz in die Probe gießen kann
  • Die abgeschrägte Kante verhindert, dass das Reagenz in den Ecken festsitzt
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
Spezifikation
Spezifikation
Testen von kommunalem Trink- und Abwasser, Testen von industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
10 ml Ammoniakcyanurat-Reagenz (100er Packung), 10 ml Ammoniaksalicylat-Reagenz (100er Packung)
0 bis 0,8 mg/l
Ammoniakstickstoff-Reagenzsatz
Test-Kits von Hach™ und anderen Herstellern, Kolorimeter und Spektrophotometer
100
Salicylat