Learn More
Lovibond™ X100 COPPER NO.2 TABLETS
Marke: Lovibond™ 513560BT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Spezifikation
Gelb | |
5,7 | |
Wasseranalyse | |
0,05 bis 5 und 0 bis 10,0 mg/l; | |
Kupfer Nr. 2-Tabletten |
20 bis 25 % Borsäure, 60 bis 70 % ungefährliche Komponenten, 5 bis 10 % Calciumthioglycollattrihydrat, 2,5 % Adipinsäure | |
Tablet | |
Kolorimeter und Spektrophotometer | |
Biquinolin |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: calcium thioglycolate trihydrate, adipicacid