Learn More
Lovibond™ Ersatzreagenzien für CHECKIT™ Komparator: Silikatabletten Nr. 2
Marke: Lovibond™ 513140BT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Beige | |
3,2 | |
LR Silika-Aqua-Komparator™ Testkit, Silika VLR Aqua-Komparator™ Testkit, Silika -Reagenz-Set, Wasseranalyse | |
0,05 bis 4 mg/l | |
Silikatablette Nr. 2 |
(+)-Weinsäure 40 bis 45 %, Borsäure 35 bis 40 %, ungefährliche Komponenten 25 bis 35 % | |
Tablet | |
Silika SC450 Kolorimeter, MC500 Kolorimeter, SP600 Spektralphotometer | |
Silikomolybdat |