Learn More
Lovibond™ Trübungsmessgerät TurbiCheck WL
Für schnelle und einfache Trübungsmessung im Feld oder im Labor
Marke: Lovibond™ 194200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beinhaltet: Zwei Probenzellen, Batterien, Kalibrierset, Bedienungsanleitung, Tragetasche und Linsentuch
Benötigt : Vier “AA”-Alkalibatterien
Beschreibung
Für schnelle und einfache Trübungsmessung im Feld oder im Labor
Ideal für regulatorische Überwachung, Prozesssteuerung oder den Einsatz vor Ort.
- Einfache Bedienung über fünf Tasten
- Großes, einfach ablesbares LCD-Display
- Einfache Kalibrierung mit den mitgelieferten Trübungsstandards
- Die automatische Bereichswahl wählt den ordnungsgemäßen Trübungsbereich für Ihre Probe aus.
- Der Strom sparende Aufbau mit Mikroschaltung liefert 5000 Tests mit vier “AA”-Alkalibatterien mit einer geschätzten Lebensdauer von 7 bis 10 Jahren.
- Probengröße: 10 bis 15 ml
Zertifizierungen
CE-zertifiziert
Compliance
Erfüllt die USEPA-Norm 180.1 für Trübungsmessungen
Serviceleistungen
Zwei Jahre ab Lieferdatum
Spezifikation
Tragbares Trübungsmessgerät | |
LCD | |
Ja | |
nephelometrisch | |
Misst die Trübung im Feld und im Labor | |
0,01 NTU unter 100 NTU, 0,1 NTU für 100 bis 999,9 NTU, 1 NTU für 1000 bis 1100 NTU | |
8,25 x 3,75 x 1,75 in. (20,9 x 9,5 x 4,5 cm) | |
20,9 cm | |
9,5 cm | |
4,5 cm | |
Alkalibatterie Typ AA | |
CE, US EPA | |
0°bis 50 °C |
Wolfram-Lampe | |
14 s | |
Zwei Probenzellen, Batterien, Kalibrierset, Bedienungsanleitung, Tragetasche und Linsentuch | |
10 bis 15 ml | |
± 2 %, ± 3 % | |
0,01 bis 1.100 NTU | |
8.25 Zoll | |
3.75 Zoll | |
1.75 Zoll | |
7 bis 10 Jahre | |
180,1 | |
32 bis 122 °F | |
2 Jahre |