Learn More
BRAND™ Niedrige Zylinder mit Graduierung
Graduierter Zylinder in niedriger Form für hohe Klarheit und Sichtbarkeit.
27.50 € - 43.75 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10749674
|
BRAND™
41620 |
25 ml |
27.50 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12065322
|
BRAND™
41638 |
42.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10729294
|
BRAND™
41554 |
500 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Transparent, hohe Klarheit
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
Spezifikation
Embossed | |
80°C |