Learn More
Witeg™ Niedrige Zylinder mit Graduierung
Mit Graduierung für präzises und genaues Befüllen und Dispensieren.
Marke: Witeg™ 7 007 107
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23400kg
Beschreibung
- Kristallklar für optimale Sichtbarkeit des Inhalts
- Hergestellt aus Polymethylpenten (PMP)
- Graduierung in Schritten von 50 ml
Spezifikation
2000 ml | |
Niedrige Form | |
50 ml-Spaltungen | |
Ja | |
Rund | |
Messzylinder |
PMP | |
Kristallklar | |
92 mm | |
Rund | |
369 mm |