Learn More
Pufferlösung mit niedriger Ionenstärke pH 6,96 bei 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11474619 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 11474619
Marke: Reagecon LS69
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Garantierte Stabilität während der gesamten Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche, NIST-rückführbar
  • Getestet nach ISO 17025-akkreditierter Testmethode
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buffer solution
pH 6.96 ±0.04
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Verpackung HDPE-Flasche GL45
Rückführbarkeit auf NIST Yes