Learn More
Standard für niedrige Temperaturviskosität
Die ISO 17025/ISO 17034-zertifizierten Paragon Viskositätsstandards für niedrige Temperaturen dienen zur Kalibrierung und Verifizierung von Kapillarglas-Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten, bei denen die Betriebstemperatur präzise geregelt wird.
Marke:  Paragon Scientific J10
Weitere Details : CAS : 64742-53-6 Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15886461
  • 88.55 € / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 18-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
  • Spezifikation
    Spezifikation
    757.0 mPa.s (-40°C)
    500mL
    Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
    Gehäuse J10
    Sonderangebote
    Nennwerte angegeben