Beschreibung
- Eppendorf Das Ersatzteil ist so konstruiert, dass es den gesamten unteren Teil einschließlich des Kolbenkegels ersetzen kann. Eppendorf Research™
- 3 neo Pipetten, die sich im Inneren der Auswurfhülse befinden.
- Erhältlich in verschiedenen Farbcodes und Volumenkapazitäten
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Dunkelgrau |
| Zur Verwendung mit | Pipetten |
| Material | Thermoplastisch |
| Typ | Unterer Teil der Pipette |
| Volumen (metrisch) | 2,5 μL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipettenspitzen |
| Menge | 1 Pk. |