missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ LDPE-Sicherheitsspritzflaschen mit auslaufsicherem Entlüftungsventil
13.21 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Beschreibung:
Aceton
Destilliertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Ohne Etikett – neutral
Beschreibung
ulliSichere Befüllung durch weite Halsöffnung mit 39 mm Halsdurchmesser/liliDauerhafter Aufdruck nach GHS mit Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, GHS-Piktogrammen und CAS-Nummer/liliAus gelb-transparentem LDPE mit Lichtschutz/lili500 ml Inhalt/li/ul
Spezifikation
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produkttyp | Sicherheitsspülflasche |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Transparent, gelb |
Beschreibung | Aceton |
Material | LDPE |
Verschlussfarbe | Rot |
Closure Included | Ja |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'