Learn More
Fisherbrand™ Meker Industriebrenner mit Absperrventil, NF-Anschluss und 43 mm-Öffnung
Bereitstellung einer extrem starken Flamme für den intensiven Gebrauch.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11755406
  • 215.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Breite und stabile Flamme
  • Ausgezeichnete Heizleistung
  • Seitlicher Haltegriff für Sicherheit
  • Brennerdurchmesser 43 mm, Gesamthöhe 180 mm
  • Flammengröße einstellbar mit 4 austauschbaren Düsen
Spezifikation
Spezifikation
Industriebrenner, Meker
Verbrauch von 188 l/h
180 mm
Je 1
Erdgas, Methan
43 mm
NF G 1/2 Schraubverbindung, Absperrventil