Learn More
Fisherbrand™ Flüssiggas-Sicherheitsbunsenbrenner mit Tétine-Anschluss
Lieferung mit Zündsicherung, welche die Gaszufuhr zum Brenner innerhalb von ca. 20 Sekunden nach dem Löschen der Flamme abschaltet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.41000kg
Beschreibung
- Sicherheitsfunktionen alle im Brenner enthalten
- Zur Verwendung mit Erdgas/Methan oder Butan/Propan
- Öffnung 13 mm Durchmesser
- Verchromter Stahlbrenner, Sockel aus Gusseisen
- Halten Sie das Gaseinlassventil beim Zünden der Flamme für 3 bis 5 Sekunden geöffnet
Spezifikation
Sicherheitsbunsenbrenner | |
13 mm | |
165 mm | |
Je 1 |
Butan, Propan, Flüssiggas | |
Tétine-Verbinder | |
T-Tine-Verbindungsstück |