missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ LR 1000 Basis-Paket
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16248291 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
16248291 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16248291 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0008040100

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kostengünstiger, modularer Laborreaktor zur Optimierung chemischer Reaktionsprozesse sowie zum Mischen, Dispergieren und Homogenisieren im Labormaßstab. Speziell entwickelt für die einzigartigen Anwendungsanforderungen, die die kosmetische und pharmazeutische Industrie definieren.

  • Die Temperatur der Heizquelle, die sich am Boden des Gefäßes befindet, wird entsprechend gesteuert, um die eingestellte Temperatur innerhalb des Mediums zu erreichen.
  • Digitale Anzeige zur Überwachung von Drehzahl und Temperatur
  • Erweiterbar für den Einsatz mit dem ULTRA-TURRAX™ T 25 digital (Zubehör)
  • Standardverbindungsstücke am Deckel: 1x NS 29, 3x NS 14 für die flexible Anpassung weiterer Geräte
  • Vakuumventil im Lieferumfang enthalten
  • Ankerrührer mit PTFE-Schabern erhältlich (Zubehör)
  • Verbindungsstücke zum Anschließen einer Kühlquelle an der Rückseite des Geräts
  • Händisch einstellbarer Sicherheitskreis
  • Integrierte Sicherheitsabschaltung, wenn Gefäß oder Deckel vom Sockel entfernt werden
  • Ein PT 100.30 Temperatursensor und die entsprechende Buchse LR 1000.61 für den Deckel sind im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Volumen (metrisch) 1000 mL
Max. Temperatur (metrisch) 120 deg;C
Material AISI 316 l, 1.4571, Borosilikatglas 3.3, PTFE, PEEK, FKM
Steckertyp EU-Stecker
Enthält LR 1000-Basis, Standardverbindungsstücke am Deckel: 1 x NS 29,, 3 x NS 14 zur flexiblen Anpassung weiterer Geräte, Ventil, CO2
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.