Learn More
LRBA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553986
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15741921
  • 518.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SVLMVSKYRD ILEPQNERHS QSCTETGSEN ENVSLSEITP AAFSTLTTAS VEESESTSSA RRRDSGIGEE TATGLGSHVE VTPHTAPPGV SAGPDAISEV LSTLSLEVNK SPETKNDRGN DLDTKATPSV SV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 73%.
LRBA Polyclonal antibody specifically detects LRBA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
LRBA
Polyclonal
Unconjugated
LRBA
Beige-like protein; BGL; CDC4L; CDC4-like protein; CVID8; LAB300; LBA; Lipopolysaccharide-responsive and beige-like anchor protein; LPS responsive beige-like anchor protein; LPS-responsive vesicle trafficking, beach and anchor containing; LRBA; vesicle trafficking, beach and anchor containing
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
987
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.08 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P50851
LRBA
Recombinant protein corresponding to Human LRBA