Learn More
LRP-4 Antibody (S207-27), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18783014 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
0.03 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18783014 0.025 mg 0.03 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18783014 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2224160.025mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
LRP-4 Monoclonal specifically detects LRP-4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LRP-4
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon S207-27
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000
Gen-Zugriffsnummer Q8VI56
Gen-Alias CLSS, KIAA0816, low density lipoprotein receptor-related protein 4, low-density lipoprotein receptor-related protein 4, LRP-4, MEGF7LRP10, Multiple epidermal growth factor-like domains 7
Gensymbole LRP4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Fusion protein amino acids 26- 350 (extracellular N-terminus) of mouse LTP4
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4038
Testspezifität Detects the extracellular domain of LRP4 approx 215kDa. Degradation product can be seen at approx 150kDa.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a