missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for a variety of techniques, Epredia™ LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
130.56 € - 745.00 €
Spezifikation
Antigen | LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2 |
---|---|
Klon | 1032 |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Wirtsspezies | Mouse |
Produktcode | Marke | Form | Konjugat | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Konjugat | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12621957
|
Epredia
MS-664-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
585.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12671957
|
Epredia
MS-664-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
474.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12661957
|
Epredia
MS-664-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
456.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12641957
|
Epredia
MS-664-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
745.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12651957
|
Epredia
MS-664-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12631957
|
Epredia
MS-664-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12621967
|
Epredia
MS-664-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Major vault protein (MVP) is identical to lung-resistance related protein (LRP). Its shape is reminiscent of the nucleopore central plug. Treatment of cells with estradiol increases the amount of MVP in nuclear extract. The hormone-dependent interaction of vaults with ER is prevented in vitro by sodium molybdate. Antibodies to progesterone and glucocorticoid receptors are also able to co-immunoprecipitate the MVP. Reportedly, the lung-resistance related protein (LRP) is identical to human MVP. LRP is overexpressed in many neoplastic tissues and cell lines indicating a poor response to chemotherapy.Host Species: Mouse
Clone: 1032
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Proteins precipitated with AER317 from the phosphocellulose column flow through of extract of human breast cancer MCF-7 cells
Molecular Weight: 104-110kDa
Positive Control: SKBR-3 cells, Breast tumors
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native verified)
- Gel Supershift
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
LRP/MVP (Major Vault Protein) Ab-2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Proteins precipitated with AER317 from the phosphocellulose column flow through of extract of human breast cancer MCF-7 cells | |
Primary |
1032 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Human, Rat | |
IgG2a κ |