Learn More
LRRC10B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561558
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15729371
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: EIEELRELRI LALDFNKLER LPDGLCRLPR LTRLYLGGNR LLALPADFAQ LQSLRCLWIE GNFLRRF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 99%.
LRRC10B Polyclonal antibody specifically detects LRRC10B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
LRRC10B
Polyclonal
Unconjugated
LRRC10B
Gm705; leucine rich repeat containing 10B; leucine-rich repeat-containing protein 10B; LOW QUALITY PROTEIN: leucine-rich repeat-containing protein 10B; LRRC10B; LRRC10-like protein ENSP00000367315; RGD1564983; SerdinR
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
390205
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A6NIK2
LRRC10B
Recombinant protein corresponding to Human LRRC10B