Learn More
LRRC48 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557504
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15745401
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NIVDMVGLFI ENVQSLMAQC RDLENHHHEK LLEISISTLE KIVEGDLDED LPNDLRALFV DKDTIVNAVG ASHDIHLLKI DNREDELVTR INSWCTRLID RIHKDEIMRN RKRVKEINQY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 85%.
LRRC48 Polyclonal antibody specifically detects LRRC48 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
LRRC48
Polyclonal
Unconjugated
DRC3
CFAP134; DRC3; Dynein regulatory complex subunit 3; dynein regulatory complex subunit 3; LOW QUALITY PROTEIN: dynein regulatory complex subunit 3; leucine rich repeat containing 48; leucine-rich repeat-containing protein 48; Lrrc48; RGD1309150
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
83450
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9H069
DRC3
Recombinant protein corresponding to Human LRRC48