Learn More
LRRC59 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18380354 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18380354 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18380354 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306264FR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
LRRC59 Polyclonal specifically detects LRRC59 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LRRC59
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 680
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias leucine rich repeat containing 59
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LRRC59 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55379
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG