Learn More
LRRC72 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554233
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15702171
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SIAFGGKVDA SWDPKSPFKQ KPAQRVPSDF AFANNVDKTV LDDPEDAVFV RSMKRSVMTL TSMNWDTVPT REERYLEEEG TETAQMLTVT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 62%, Rat - 64%.
LRRC72 Polyclonal antibody specifically detects LRRC72 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
LRRC72
Polyclonal
Unconjugated
LRRC72
leucine rich repeat containing 72; leucine-rich repeat-containing protein 72; leucine-rich repeat-containing protein ENSP00000371558; LRRC72
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100506049
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A6NJI9
LRRC72
Recombinant protein corresponding to Human LRRC72