Learn More
LRRIQ3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA556562
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15764471
  • 510.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MFHGTVTEEL TSHEEWSHYN ENIREGQKDF VFVKFNGLHL KSMENLQSCI SLRVCIFSNN FITDIHPLQS CIKLIKLDLH GN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 89%.
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
LRRIQ3
Polyclonal
Unconjugated
LRRIQ3
leucine rich repeat containing 44; leucine rich repeats and IQ motif containing 3; leucine-rich repeat and IQ domain-containing protein 3; Leucine-rich repeat-containing protein 44; leucine-rich repeats and IQ motif containing 3; LRRC44; Lrriq3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
127255, 499732
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A6PVS8, Q6AYL8
LRRIQ3
Recombinant protein corresponding to Human LRRIQ3
100 μL
Primary
Human, Rat