Learn More
Invitrogen™ Human LRRK2 [D1994A], GST Tag Recombinant Protein
Artikelnummer. 15498803
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498803 1 mg 1 Milligramm
15448713 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15498803 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV6052
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Recombinant Protein
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain. The protein is present largely in the cytoplasm but also associates with the mitochondrial outer membrane. Mutations in LRRK2 (R1441C Mutant) have been associated with Parkinson disease-8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration See Label
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Zusammensetzung proprietary buffer with no preservative
Molekulargewicht 205 kDa
Name Human LRRK2 [D1994A], GST Tag
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Gebräuchliche Bezeichnung LRRK2 (D1994A Mutant)
Kinase-Familie LRRK Kinase Family
Proteinlänge 970-2527; D1994A
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST-tag
Inhalt und Lagerung -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem Baculovirus
Form Liquid