Learn More
Human LRRK2 [G2019S], GST Tag Recombinant Protein
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain.
634.00 € - 13780.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_940980.2, G2019S |
---|---|
Gen-Alias | LRRK2 G2019S |
Kinase-Familie | LRRK Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10499963
|
Invitrogen
PV4881 |
10μg |
634.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15468683
|
Invitrogen
PR8764C |
100μg |
2900.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15448773
|
Invitrogen
PV4882 |
1mg |
13780.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mutations in the LRRK2 gene have been associated with Parkinson's disease. The G2019S mutation of LRRK2 is associated with an increase in catalytic activity.
Spezifikation
NP_940980.2, G2019S | |
LRRK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
LRRK2 G2019S | |
Human | |
GST Tag |